8-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
Lieferant: Apollo Scientific
PC3519-1G
APOSPC3519-1GEA 183 EUR
APOSPC3519-1G
8-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
8-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
Formel: C₁₃H₁₅FN₂O₄
Schmelzpunkt: 82…84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08692464
CAS-Nummer: 914637-75-5