1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)homopiperazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC3523-500MG
APOSPC3523-500MGEA
270
EUR
APOSPC3523-500MG
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)homopiperazine hydrochloride
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)homopiperazine hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₅ClFN₃O₂ Schmelzpunkt: 179…181 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08692456 CAS-Nummer: 1185298-75-2 |