1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-3-methylpiperazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC3525-1G
APOSPC3525-1GEA
187
EUR
APOSPC3525-1G
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-3-methylpiperazine hydrochloride
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-3-methylpiperazine hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₅ClFN₃O₂ Schmelzpunkt: 208…209 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08692452 CAS-Nummer: 1185298-63-8 |