1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-2-methylpiperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC3526-1G
APOSPC3526-1GEA
183
EUR
APOSPC3526-1G
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-2-methylpiperidine hydrochloride
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-2-methylpiperidine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₆ClFN₂O₂ Schmelzpunkt: 136…138 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08692444 CAS-Nummer: 1185302-60-6 |