5-(Ethylcarbamoyl)-2-fluorphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(5-(Ethylcarbamoyl)-2-fluorophenyl)boronic acid
PC3528-1G
APOSPC3528-1GEA
92.8
EUR
APOSPC3528-1G
5-(Ethylcarbamoyl)-2-fluorphenylboronsäure 97%
5-(Ethylcarbamoyl)-2-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₁BFNO₃ Molecular Weight: 211,0000 g/mol Schmelzpunkt: 141…143 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08436027 CAS-Nummer: 874289-45-9 |