3-Fluor-4-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Fluoro-4-(pyrolidine-1-carbonyl)phenylboronic acid, (3-Fluoro-4-(pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl)boronic acid
PC3535-1G
APOSPC3535-1GEA
277
EUR
APOSPC3535-1G
3-Fluor-4-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure 98%
3-Fluor-4-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₁H₁₃BFNO₃ Molecular Weight: 237,0400 g/mol Schmelzpunkt: 107…109 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08436024 CAS-Nummer: 874289-09-5 |