Perfluorobutan-2-one

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Octafluorobutan-2-one, 1,1,1,3,3,4,4,4-Octafluorobutan-2-one

PC3544-5G
APOSPC3544-5GEA 720 EUR
APOSPC3544-5G
Perfluorobutan-2-one
Perfluorobutan-2-one
Formel: C₄F₈O
Molecular Weight: 216,029 g/mol
Siedepunkt: –0,5…0 °C
Schmelzpunkt: –126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216737
CAS-Nummer: 337-20-2
UN: 3163
ADR: 2.2,

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR