3-Fluor-4-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC3556-1G
PC3556-5G
APOSPC3556-1GEA
163
EUR
APOSPC3556-1G
APOSPC3556-5G
3-Fluor-4-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronsäure 98%
3-Fluor-4-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₁BFNO₄ Schmelzpunkt: 154…156 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08689477 CAS-Nummer: 913835-59-3 |