2-Fluorbenzophenon 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: o-Fluorobenzophenone

PC3560-25G
APOSPC3560-25GEA 21.9 EUR
APOSPC3560-25G
2-Fluorbenzophenon 98%
2-Fluorbenzophenon
Formel: C₁₃H₉FO
Molecular Weight: 200,21 g/mol
Siedepunkt: 149…150 °C/16mmHg
Dichte: 1,186 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000318
CAS-Nummer: 342-24-5
EINECS: 206-440-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR