2-Fluor-5-(piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2-Fluoro-5-(piperidine-1-carbonyl)phenyl)boronic acid, 2-Fluoro-5-(1-piperidinylcarbonyl)benzeneboronic acid
PC3562-1G
APOSPC3562-1GEA
248
EUR
APOSPC3562-1G
2-Fluor-5-(piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure 97%
2-Fluor-5-(piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₂H₁₅BFNO₃ Molecular Weight: 251,06 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08436068 CAS-Nummer: 874289-43-7 |