4-(Diethylcarbamoyl)-3-fluorobenzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Diethylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid, (4-(Diethylcarbamoyl)-3-fluorophenyl)boronic acid
PC3568-1G
APOSPC3568-1GEA
176
EUR
APOSPC3568-1G
4-(Diethylcarbamoyl)-3-fluorobenzeneboronic acid 98%
4-(Diethylcarbamoyl)-3-fluorobenzeneboronic acid
Formel:
C₁₁H₁₅BFNO₃ Molecular Weight: 239,051 g/mol Schmelzpunkt: 158…160 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08436057 CAS-Nummer: 874289-14-2 |