3-Bromo-5-fluorobenzeneboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Bromo-5-fluorophenylboronic acid, (3-Bromo-5-fluorophenyl)boronic acid
PC3569-1G
APOSPC3569-1GEA
21.9
EUR
APOSPC3569-1G
3-Bromo-5-fluorobenzeneboronic acid 95%
3-Bromo-5-fluorobenzeneboronic acid
Formel:
C₆H₅BBrFO₂ Molecular Weight: 218,82 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06411356 CAS-Nummer: 849062-37-9 |