5-Benzylcarbamoyl-2-fluorphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(5-(Benzylcarbamoyl)-2-fluorophenyl)boronic acid
PC3582-1G
APOSPC3582-1GEA
248
EUR
APOSPC3582-1G
5-Benzylcarbamoyl-2-fluorphenylboronsäure 97%
5-Benzylcarbamoyl-2-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₁₄H₁₃BFNO₃ Schmelzpunkt: 224…226 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08436031 CAS-Nummer: 874289-53-9 |