7-Fluoroisatin-3-oxime 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3583-1G PC3583-25G PC3583-5G
APOSPC3583-1GEA 0 EUR
APOSPC3583-1G APOSPC3583-25G APOSPC3583-5G
7-Fluoroisatin-3-oxime 98%
7-Fluoroisatin-3-oxime
Formel: C₈H₅FN₂O₂
Schmelzpunkt: 207…208 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02951896
CAS-Nummer: 143884-84-8