3-Fluor-4-(isopropylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC3587-1G
APOSPC3587-1GEA
248
EUR
APOSPC3587-1G
3-Fluor-4-(isopropylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
3-Fluor-4-(isopropylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₃BFNO₃ Schmelzpunkt: 137…139 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08436040 CAS-Nummer: 874289-16-4 |