(1R)-1-(Trifluoromethyl)ethylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2R)-2-Amino-1,1,1-trifluoropropane hydrochloride, (R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-amine hydrochloride, (2R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-amine hydrochloride
PC3589-1G
PC3589-250MG
APOSPC3589-1GEA
59.7
EUR
APOSPC3589-1G
APOSPC3589-250MG
(1R)-1-(Trifluoromethyl)ethylamine hydrochloride
(1R)-1-(Trifluoromethyl)ethylamine hydrochloride
Formel:
C₃H₆F₃N·ClH Molecular Weight: 149.543 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07779095 CAS-Nummer: 177469-12-4 |