2-Brom-3-chlorbenzotrifluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Bromo-1-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC3593-5G
APOSPC3593-5GEA
89.9
EUR
APOSPC3593-5G
2-Brom-3-chlorbenzotrifluorid 98%
2-Brom-3-chlorbenzotrifluorid
Formel:
C₇H₃BrClF₃ Molecular Weight: 259,46 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00673988 CAS-Nummer: 384-16-7 |