3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3602-5G
PC3602-1G
PC3602-250MG
APOSPC3602-5GEA
171
EUR
APOSPC3602-5G
APOSPC3602-1G
APOSPC3602-250MG
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel:
C₉H₇F₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08741401 CAS-Nummer: 1000339-55-8 |