3-Methyl-5-(trifluormethoxy)phenylessigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3606-1G
APOSPC3606-1GEA
260
EUR
APOSPC3606-1G
3-Methyl-5-(trifluormethoxy)phenylessigsäure 97%
3-Methyl-5-(trifluormethoxy)phenylessigsäure
Formel:
C₉H₉F₃O₃ Molecular Weight: 234,17 g/mol Schmelzpunkt: 52…56 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08741405 CAS-Nummer: 1000339-57-0 |