2-Fluorbenzoylchlorid 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: o-Fluorbenzoylchlorid, o-Fluorbenzoesäurechlorid

PC3610-100G PC3610-500G
APOSPC3610-100GEA 49.3 EUR
APOSPC3610-100G APOSPC3610-500G
2-Fluorbenzoylchlorid 99%
2-Fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄ClFO
Molecular Weight: 158.56 g/mol
Siedepunkt: 90…92 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 44351 °C
Dichte: 1.328 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000656
CAS-Nummer: 393-52-2
EINECS: 206-887-2
UN: 3265
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR