2-Chlor-3-fluor-5-pyridinboronsäure 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(6-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)boronic acid
PC3616-1G
APOSPC3616-1GEA
77
EUR
APOSPC3616-1G
2-Chlor-3-fluor-5-pyridinboronsäure 95+%
2-Chlor-3-fluor-5-pyridinboronsäure
Formel:
C₅H₄BClFNO₂ Molecular Weight: 175,35 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04112500 CAS-Nummer: 1072946-66-7 |