2-Fluor-6-methyl-5-pyridinboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Fluoro-6-methylpyridine-5-boronic acid, (6-Fluoro-2-methylpyridin-3-yl)boronic acid
PC3619-5G
APOSPC3619-5GEA
106
EUR
APOSPC3619-5G
2-Fluor-6-methyl-5-pyridinboronsäure 97%
2-Fluor-6-methyl-5-pyridinboronsäure
Formel:
C₆H₇BFNO₂ Molecular Weight: 154,9400 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03411561 CAS-Nummer: 904326-91-6 |