5-Fluor-3-pyridinboronsäure 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Fluoropyridine-3-boronic acid, (5-Fluoropyridin-3-yl)boronic acid
PC3624-1G
PC3624-5G
PC3624-25G
APOSPC3624-1GEA
29
EUR
APOSPC3624-1G
APOSPC3624-5G
APOSPC3624-25G
5-Fluor-3-pyridinboronsäure 95+%
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid
Formel:
C₅H₅BFNO₂ Molecular Weight: 140.91 g/mol Schmelzpunkt: 233…236 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368243 CAS-Nummer: 872041-86-6 |