4-Benzylcarbamoyl-3-fluorphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (4-(Benzylcarbamoyl)-3-fluorophenyl)boronic acid, 4-(Benzylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid
PC3625-1G
APOSPC3625-1GEA 241 EUR
APOSPC3625-1G
4-Benzylcarbamoyl-3-fluorphenylboronsäure 97%
4-Benzylcarbamoyl-3-fluorphenylboronsäure
Formel: C₁₄H₁₃BFNO₃
Molecular Weight: 273,0700 g/mol
Schmelzpunkt: 113…116 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08689501
CAS-Nummer: 874289-19-7