4-Fluor-3-hydroxybenzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Fluor-3-hydroxybenzoesäurenitril
PC3631-1G
APOSPC3631-1GEA
21.9
EUR
APOSPC3631-1G
4-Fluor-3-hydroxybenzonitril 97%
4-Fluor-3-hydroxybenzonitril
Formel:
C₇H₄FNO Molecular Weight: 137,11 g/mol |
MDL:
MFCD08689519 CAS-Nummer: 186590-04-5 |