4-(4-Fluorbenzoyl)piperidin Hydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Fluorophenyl)(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride
PC3634-25G
APOSPC3634-25GEA 0 EUR
APOSPC3634-25G
4-(4-Fluorbenzoyl)piperidin Hydrochlorid 97%
4-(4-Fluorbenzoyl)piperidin Hydrochlorid
Formel: C₁₂H₁₅ClFNO
Molecular Weight: 243.71 g/mol
Schmelzpunkt: 222…226 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044912
CAS-Nummer: 25519-78-2
EINECS: 247-070-0