(1R)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC3647-1G PC3647-250MG
APOSPC3647-1GEA 0 EUR
APOSPC3647-1G APOSPC3647-250MG
(1R)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
(1R)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formel: C₉H₁₀F₃N
Siedepunkt: 76 °C (20 mm Hg)
Dichte: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 72 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06761837
CAS-Nummer: 578027-35-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR