3-(4-Fluoro-2-nitrophenoxy)benzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC3651-1G
APOSPC3651-1GEA
176
EUR
APOSPC3651-1G
3-(4-Fluoro-2-nitrophenoxy)benzeneboronic acid
3-(4-Fluoro-2-nitrophenoxy)benzeneboronic acid
Formel:
C₁₂H₉BFNO₅ Molecular Weight: 277,013 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878354 CAS-Nummer: 1072945-96-0 |