3-(2-Bromphenyl)-5-(2-fluorphenyl)-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: Apollo Scientific
PC3652-1G
APOSPC3652-1GEA 176 EUR
APOSPC3652-1G
3-(2-Bromphenyl)-5-(2-fluorphenyl)-1,2,4-oxadiazol
3-(2-Bromophenyl)-5-(2-fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₁₄H₈BrFN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09878375
CAS-Nummer: 1000339-25-2