3-Fluorbenzylamin 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: (3-Fluorophenyl)methanamine

PC3680-25G PC3680-5G PC3680-100G
APOSPC3680-25GEA 60.9 EUR
APOSPC3680-25G APOSPC3680-5G APOSPC3680-100G
3-Fluorbenzylamin 95%
3-Fluorbenzylamin
Formel: C₇H₈FN
Siedepunkt: 87…89 °C/25mmHg
Dichte: 1,097 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008113
CAS-Nummer: 100-82-3
EINECS: 202-891-3
UN: 2735
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR