α-Chlor-2-fluortoluol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-(Chlormethyl)-2-fluorbenzol, 2-Fluorbenzylchlorid, α-Chlor-o-fluortoluol

PC3700-500G
APOSPC3700-500GEA 84.1 EUR
APOSPC3700-500G
α-Chlor-2-fluortoluol 98%
α-Chlor-2-fluortoluol
Formel: C₇H₆ClF
Molecular Weight: 144,58 g/mol
Siedepunkt: 175 °C
Dichte: 1,216 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000892
CAS-Nummer: 345-35-7
UN: 2920
ADR: 8+3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR