5-(Trifluoromethyl)picolinonitrile 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC3707-25G
APOSPC3707-25GEA 0 EUR
APOSPC3707-25G
5-(Trifluoromethyl)picolinonitrile 97%
5-(Trifluoromethyl)picolinonitrile
Formel: C₇H₃F₃N₂
Siedepunkt: 96…99 °C/40mmHg
Schmelzpunkt: 36…38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01001119
CAS-Nummer: 95727-86-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR