3-[(Trifluormethyl)thio]anilin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC3714-5G PC3714-25G
APOSPC3714-5GEA 161 EUR
APOSPC3714-5G APOSPC3714-25G
3-[(Trifluormethyl)thio]anilin 97%
3-[(Trifluormethyl)thio]anilin
Formel: C₇H₆F₃NS
Siedepunkt: 221…224 °C/11mmHg
Dichte: 1,348 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 103 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00190130
CAS-Nummer: 369-68-6
EINECS: 206-744-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR