4-Fluorbenzylisothiocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Fluor-4-(isothiocyanatomethyl)benzol
PC3721N-5G
APOSPC3721N-5GEA 85.8 EUR
APOSPC3721N-5G
4-Fluorbenzylisothiocyanat
4-Fluorbenzylisothiocyanat
Formel: C₈H₆FNS
Molecular Weight: 167.21 g/mol
Siedepunkt: 124…125 °C/6mmHg
Dichte: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00041115
CAS-Nummer: 2740-88-7
UN: 2810
ADR: 6.1 II