3-Fluorbrenzcatechin 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC3728D-1G PC3728D-25G PC3728D-5G
APOSPC3728D-1GEA 0 EUR
APOSPC3728D-1G APOSPC3728D-25G APOSPC3728D-5G
3-Fluorbrenzcatechin 99%
3-Fluorbrenzcatechin
Formel: C₆H₅FO₂
Schmelzpunkt: 71…73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042582
CAS-Nummer: 363-52-0
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR