2-[(4-Chlorbenzyl)oxy]-6-fluorbenzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC3728E-1G
APOSPC3728E-1GEA 60.9 EUR
APOSPC3728E-1G
2-[(4-Chlorbenzyl)oxy]-6-fluorbenzonitril 97%
2-[(4-Chlorbenzyl)oxy]-6-fluorbenzonitril
Formel: C₁₄H₉ClFNO
Schmelzpunkt: 146…148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068205
CAS-Nummer: 175204-10-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III