4-Fluorzimtsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(p-Fluorphenyl)propensäure, 4-Fluorcinnamsäure, 3-(4-Fluorphenyl)propensäure
PC3732-100G PC3732-250G PC3732-1KG PC3732-500G
APOSPC3732-100GEA 33.5 EUR
APOSPC3732-100G APOSPC3732-250G APOSPC3732-1KG APOSPC3732-500G
4-Fluorzimtsäure 99%
4-Fluorzimtsäure
Formel: C₉H₇FO₂
Schmelzpunkt: 208…210 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004395
CAS-Nummer: 459-32-5
EINECS: 207-288-9