6-Fluoro-6-deoxy-D-galactopyranose 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Deoxy-6-fluoro-D-galactopyranose
PC3738J-25MG
APOSPC3738J-25MGEA
125
EUR
APOSPC3738J-25MG
6-Fluoro-6-deoxy-D-galactopyranose 97%
6-Fluoro-6-deoxy-D-galactopyranose
Formel:
C₆H₁₁FO₅ Molecular Weight: 182,15 g/mol Schmelzpunkt: 161…163 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00063304 CAS-Nummer: 18961-68-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |