4-Brom-2-chlor-6-fluoranisol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3746-1G
APOSPC3746-1GEA
46.4
EUR
APOSPC3746-1G
4-Brom-2-chlor-6-fluoranisol
4-Brom-2-chlor-6-fluoranisol
Formel:
C₇H₅BrClFO Molecular Weight: 239,47 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631477 CAS-Nummer: 261762-34-9 |