2-Fluor-6-(4-fluorphenoxy)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC3752D-250MG
APOSPC3752D-250MGEA 157 EUR
APOSPC3752D-250MG
2-Fluor-6-(4-fluorphenoxy)benzonitril 97%
2-Fluor-6-(4-fluorphenoxy)benzonitril
Formel: C₁₃H₇F₂NO
Schmelzpunkt: 73…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068202
CAS-Nummer: 175204-07-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III