2,5-Difluorbenzolsulfonylchlorid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2,5-Difluorbenzol-1-sulfonylchlorid, 2,5-Difluorbenzolsulfonsäurechlorid, 2,5-Difluorbenzolsulfochlorid

PC3754-100G PC3754-25G PC3754-5G
APOSPC3754-100GEA 78.3 EUR
APOSPC3754-100G APOSPC3754-25G APOSPC3754-5G
2,5-Difluorbenzolsulfonylchlorid 98%
2,5-Difluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃ClF₂O₂S
Molecular Weight: 212.6 g/mol
Siedepunkt: 221 °C
Dichte: 1.58 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060682
CAS-Nummer: 26120-86-5
UN: 3265
ADR: 8 II

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR