6-Fluoro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Fluoro-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
PC3756X-1G
APOSPC3756X-1GEA
30.6
EUR
APOSPC3756X-1G
6-Fluoro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
6-Fluoro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₀H₅F₄NO Molecular Weight: 231,15 g/mol Schmelzpunkt: 254…260 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00276582 CAS-Nummer: 31009-34-4 |