8-Fluoro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3756Y-10G
APOSPC3756Y-10GEA 212 EUR
APOSPC3756Y-10G
8-Fluoro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
8-Fluoro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₅F₄NO
Schmelzpunkt: 110…115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00276580
CAS-Nummer: 31009-31-1