5-Fluorindol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC3758-5G PC3758-1G
APOSPC3758-5GEA 30.6 EUR
APOSPC3758-5G APOSPC3758-1G
5-Fluorindol 98%
5-Fluorindol
Formel: C₈H₆FN
Schmelzpunkt: 45…48 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005671
CAS-Nummer: 399-52-0
EINECS: 206-917-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR