1H,1H-Heptafluorobutylnonafluorobutanesulphonate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC3762-5G
APOSPC3762-5GEA
575
EUR
APOSPC3762-5G
1H,1H-Heptafluorobutylnonafluorobutanesulphonate 97%
1H,1H-Heptafluorobutylnonafluorobutanesulphonate
Formel:
C₈H₂F₁₆O₃S Molecular Weight: 482,14 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04038309 CAS-Nummer: 883499-32-9 UN: 2927 ADR: 6.1+8,II |