4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexane-1,2-diol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC3763-1G PC3763-5G
APOSPC3763-1GEA 80.3 EUR
APOSPC3763-1G APOSPC3763-5G
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexane-1,2-diol 97%
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexane-1,2-diol
Formel: C₆H₇F₇O₂
Siedepunkt: 114 °C/22mmHg
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03424477
CAS-Nummer: 1992-91-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR