4-(4-Fluor-2-nitrophenyl)morpholin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3765-500MG
APOSPC3765-500MGEA
21.9
EUR
APOSPC3765-500MG
4-(4-Fluor-2-nitrophenyl)morpholin
4-(4-Fluor-2-nitrophenyl)morpholin
Formel:
C₁₀H₁₁FN₂O₃ Molecular Weight: 226,20 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00798369 CAS-Nummer: 238418-75-2 |