2-Fluor-4-iodtoluol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Fluor-4-iod-1-methylbenzol, 1-Fluor-5-iod-2-methylbenzol

PC3790-5G
APOSPC3790-5GEA 21.9 EUR
APOSPC3790-5G
2-Fluor-4-iodtoluol 98%
2-Fluor-4-iodtoluol
Formel: C₇H₆FI
Molecular Weight: 236,03 g/mol
Siedepunkt: 206…208 °C
Schmelzpunkt: 22…24 °C
Dichte: 1,79 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001045
CAS-Nummer: 39998-81-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR