2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC3793-5G
PC3793-1G
PC3793-25G
APOSPC3793-5GEA
24.8
EUR
APOSPC3793-5G
APOSPC3793-1G
APOSPC3793-25G
2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate 98%
2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate
Formel:
C₃H₃F₅O₃S Siedepunkt: 118…120 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093342 CAS-Nummer: 74427-22-8 UN: 2927 ADR: 6.1+8,II |