4'-Fluor-2'-methoxyacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)ethanone
PC3817C-1G
APOSPC3817C-1GEA
21.9
EUR
APOSPC3817C-1G
4'-Fluor-2'-methoxyacetophenon 98%
4'-Fluor-2'-methoxyacetophenon
Formel:
C₉H₉FO₂ Molecular Weight: 168,17 g/mol Schmelzpunkt: 51…53 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061143 CAS-Nummer: 51788-80-8 |